Learn More
Tiotropium Bromide EP Impurity F, Mikromol™
Codice prodotto. 30051963
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051963 25 mg 25mg
17963756 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30051963 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1293.060025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tiotropium Bromide EP Impurity F
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dithiophen-2-ylmethanone
CAS 704-38-1
Nomi componenti o analita Dithiophen-2-ylmethanone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H6 O S2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Tiotropium Bromide Monohydrate Imp. F (EP), Tiotropium Bromide Imp. F (EP), Dithiophen-2-ylmethanone, Tiotropium Bromide Monohydrate Impurity F, Tiotropium Impurity F
InChI Formula InChI=1S/C9H6OS2/c10-9(7-3-1-5-11-7)8-4-2-6-12-8/h1-6H
SMILES O=C(c1cccs1)c2cccs2
IUPAC Name dithiophen-2-ylmethanone
Molecular Weight (g/mol) 194.27
Quantità 25 mg
Peso formulazione 193.986 g/mol