Learn More
Tioxolone, MedChemExpress
Descrizione
Tioxolone, a metalloenzyme carbonic anhydrase I inhibitor, is an anti-acne preparation.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tioxolone |
| CAS | 4991-65-5 |
| Colore | Light Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C7H4O3S |
| Quantità | 1 g |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (594.64 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.98 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1OC2=CC(O)=CC=C2S1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 168.17 |
| Peso formulazione | 168.17 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only