Learn More
Axygen™ Automation Tips for Agilent™/Velocity11 and Bravo, 10μL
Codice prodotto. 13427499 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 19200
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
13427499 10 μL pezzi 19200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13427499 Fornitore Axygen™ N. del fornitore VT38410ULSRR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4835.00€
    3937.07€ / pezzi 19200
    Risparmia 897.93€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-04-2027
Aggiungi al carrello
Compatible with automated liquid handling systems. Axygen™ Automation Tips for Agilent™/Velocity11 and Bravo, 10μL are non-filtered, nonsterile pipette tips in 384-well racks. Constructed of clear polypropyle under strict controls to ensure quality. Case includes 50 racks (19,200 tips).
  • Manufactured to stringent specifications under strict process controls
  • Assembled via automation to ensure consistent performance and quality
  • Certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • 384-well racks of non-filtered, non-sterile pipette 10μL tips
  • Compatible with Agilent™/Velocity VPrep™ and Bravo 384ST, 96ST and 16ST head
Order Info
Minimum Order Quantity is 10 cases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 10 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase Free
Da utilizzare con (applicazione) Non-pyrogenic
Formato In rack
Stile punta Automation, Round
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agilent/Velocity VPrep 16ST, Agilent/Velocity VPrep 96ST, Agilent/Velocity VPrep 384ST, Agilent Bravo 384ST
Materiale Polipropilene