Learn More
Sampling Systems™ Tip for Unit Dose Sleeve Sampler
Codice prodotto. 15809271 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
9.5 mm
11.5 mm
13.5 mm
14.5 mm
15.5 mm
17.5 mm
18.5 mm
19.5 mm
21.5 mm
22.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
26.5 mm
27.5 mm
29.5 mm
30.5 mm
31.5 mm
34.5 mm
35.5 mm
38 mm
41.5 mm
45.5 mm
49 mm
52.5 mm
54 mm
Capacità (sistema metrico):
0.1 mL
0.2 mL
0.3 mL
0.4 mL
0.5 mL
0.6 mL
0.7 mL
0.8 mL
0.9 mL
1.0 mL
1.1 mL
1.2 mL
1.3 mL
1.4 mL
1.5 mL
1.6 mL
1.7 mL
1.8 mL
1.9 mL
2 mL
2.1 mL
2.2 mL
2.3 mL
2.4 mL
2.5 mL
Diametro (sistema metrico):
6 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) unitSize
15809271 45.5 mm 0.4 mL 6 mm Pezzo
15809281 31.5 mm 1.4 mL 8 mm Pezzo
15809291 11.5 mm 2.4 mL 8 mm Pezzo
15819271 41.5 mm 0.5 mL 6 mm Pezzo
15819281 29.5 mm 1.5 mL 8 mm Pezzo
15819291 9.5 mm 2.5 mL 8 mm Pezzo
15829271 38 mm 0.6 mL 6 mm Pezzo
15829281 27.5 mm 1.6 mL 8 mm Pezzo
15839271 34.5 mm 0.7 mL 6 mm Pezzo
15839281 25.5 mm 1.7 mL 8 mm Pezzo
15849271 30.5 mm 0.8 mL 6 mm Pezzo
15849281 23.5 mm 1.8 mL 8 mm Pezzo
15859271 26.5 mm 0.9 mL 6 mm Pezzo
15859281 21.5 mm 1.9 mL 8 mm Pezzo
15869271 22.5 mm 1.0 mL 6 mm Pezzo
15869281 19.5 mm 2 mL 8 mm Pezzo
15879261 54 mm 0.1 mL 6 mm Pezzo
15879271 18.5 mm 1.1 mL 6 mm Pezzo
15879281 17.5 mm 2.1 mL 8 mm Pezzo
15889261 52.5 mm 0.2 mL 6 mm Pezzo
15889271 14.5 mm 1.2 mL 6 mm Pezzo
15889281 15.5 mm 2.2 mL 8 mm Pezzo
15899261 49 mm 0.3 mL 6 mm Pezzo
15899271 35.5 mm 1.3 mL 8 mm Pezzo
15899281 13.5 mm 2.3 mL 8 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Codice prodotto. 15809271 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore 1500W04
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Developed for customers requiring accurate unit dose samples in small volumes. Sampling Systems™ Tip for Unit Dose Sleeve Sampler is ideal for use with a wide range of free flowing powders and granules.
  • For sampling small volume powders and granules.
  • Chemically resistant 316L stainless steel construction.
  • Different sample sizes can be taken using the same sampler
  • Tips for use with Type 1 or Type 2 Sampling Chambers
Specifica
Product Type Unit Dose Sleeve Sampler Tip
Materiale Stainless Steel (316L)
Capacità (sistema metrico) 0.4 mL
Diametro (sistema metrico) 6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 45.5 mm