Learn More
- Home
- Products
- Environmental Samplers
- Particulate Samplers
- Sampling Systems™ Tip for Unit Dose Sleeve Sampler
Sampling Systems™ Tip for Unit Dose Sleeve Sampler
Codice prodotto. 15889271 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
9.5 mm
11.5 mm
13.5 mm
14.5 mm
15.5 mm
17.5 mm
18.5 mm
19.5 mm
21.5 mm
22.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
26.5 mm
27.5 mm
29.5 mm
30.5 mm
31.5 mm
34.5 mm
35.5 mm
38 mm
41.5 mm
45.5 mm
49 mm
52.5 mm
54 mm
Capacità (sistema metrico):
0.1 mL
0.2 mL
0.3 mL
0.4 mL
0.5 mL
0.6 mL
0.7 mL
0.8 mL
0.9 mL
1.0 mL
1.1 mL
1.2 mL
1.3 mL
1.4 mL
1.5 mL
1.6 mL
1.7 mL
1.8 mL
1.9 mL
2 mL
2.1 mL
2.2 mL
2.3 mL
2.4 mL
2.5 mL
Diametro (sistema metrico):
6 mm
8 mm
missing translation for 'unitSize':
Pezzo
25 product options available for selection
| Product Code. | Lunghezza (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | missing translation for 'unitSize' |
|---|---|---|---|---|
| 15889271 | 14.5 mm | 1.2 mL | 6 mm | Pezzo |
| 15809271 | 45.5 mm | 0.4 mL | 6 mm | Pezzo |
| 15809281 | 31.5 mm | 1.4 mL | 8 mm | Pezzo |
| 15809291 | 11.5 mm | 2.4 mL | 8 mm | Pezzo |
| 15819271 | 41.5 mm | 0.5 mL | 6 mm | Pezzo |
| 15819281 | 29.5 mm | 1.5 mL | 8 mm | Pezzo |
| 15819291 | 9.5 mm | 2.5 mL | 8 mm | Pezzo |
| 15829271 | 38 mm | 0.6 mL | 6 mm | Pezzo |
| 15829281 | 27.5 mm | 1.6 mL | 8 mm | Pezzo |
| 15839271 | 34.5 mm | 0.7 mL | 6 mm | Pezzo |
| 15839281 | 25.5 mm | 1.7 mL | 8 mm | Pezzo |
| 15849271 | 30.5 mm | 0.8 mL | 6 mm | Pezzo |
| 15849281 | 23.5 mm | 1.8 mL | 8 mm | Pezzo |
| 15859271 | 26.5 mm | 0.9 mL | 6 mm | Pezzo |
| 15859281 | 21.5 mm | 1.9 mL | 8 mm | Pezzo |
| 15869271 | 22.5 mm | 1.0 mL | 6 mm | Pezzo |
| 15869281 | 19.5 mm | 2 mL | 8 mm | Pezzo |
| 15879261 | 54 mm | 0.1 mL | 6 mm | Pezzo |
| 15879271 | 18.5 mm | 1.1 mL | 6 mm | Pezzo |
| 15879281 | 17.5 mm | 2.1 mL | 8 mm | Pezzo |
| 15889261 | 52.5 mm | 0.2 mL | 6 mm | Pezzo |
| 15889281 | 15.5 mm | 2.2 mL | 8 mm | Pezzo |
| 15899261 | 49 mm | 0.3 mL | 6 mm | Pezzo |
| 15899271 | 35.5 mm | 1.3 mL | 8 mm | Pezzo |
| 15899281 | 13.5 mm | 2.3 mL | 8 mm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
15889271
Supplier
Sampling Systems™
Supplier No.
1500W12
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- For sampling small volume powders and granules.
- Chemically resistant 316L stainless steel construction.
- Different sample sizes can be taken using the same sampler
- Tips for use with Type 1 or Type 2 Sampling Chambers
Specifications
Specifications
| Product Type | Unit Dose Sleeve Sampler Tip |
| Materiale | Stainless Steel (316L) |
| Capacità (sistema metrico) | 1.2 mL |
| Diametro (sistema metrico) | 6 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 14.5 mm |