Learn More
TIPIN Antibody, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18602726 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18602726 50 μg 50µL
18691366 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18602726 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP29894750ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
TIPIN Polyclonal specifically detects TIPIN in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene TIPIN
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunoprecipitation 1-5 uL/mg of lysate
Formulazione PBS (pH 7.0)
Alias gene FLJ20516, TIMELESS interacting protein, TIMELESS-interacting protein
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human TIPIN.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca DNA Repair
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 54962
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus