Learn More
TIQ-A, TRC
Codice prodotto. 30451219
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30451219 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30451219 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT4451001MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico TIQ-A
CAS 420849-22-5
Formula molecolare C11 H7 N O S
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H7NOS/c13-10-8-4-2-1-3-7(8)9-5-6-14-11(9)12-10/h1-6H,(H,12,13)
SMILES O=C1Nc2sccc2c3ccccc13
IUPAC Name 4H-thieno[2,3-c]isoquinolin-5-one
Molecular Weight (g/mol) 201.24
Peso formulazione 201.0248