Learn More
Novus Biologicals™ TIRAP (TLR2 and TLR4) Inhibitor Peptide Set
Codice prodotto. 18708203 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18708203 - -
18467731 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18708203 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP226245
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    846.00€
    800.10€ / 1mg
    Risparmia 45.90€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-10-2026
Applications: Flow Cytometry, In vitro assay
TLR2 / TLR4 Inhibitor Peptide: 1mg (lyophilized); sequence: DRQIKIWFQNRRMKWKKPGFLRDPWCKYQML (Inhibitor sequence: PGFLRDPWCKYQML); Molecular weight: 4097.92 Da ; Antennapedia Control Peptide: 1mg (lyophilized); sequence: DRQIKIWFQNRRMKWKK; Molecular weight: 2361 Da
TRUSTED_SUSTAINABILITY
For Research Use Only