Learn More
Tirasemtiv, MedChemExpress
Codice prodotto. 16499477
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16499477 5 mg 5mg
16437016 100 mg 100mg
16436938 10 mg 10mg
16412997 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16499477 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15964
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Tirasemtiv is an activator of the fast skeletal muscle troponin complex.
Tirasemtiv is an activator of the fast skeletal muscle troponin complex.
Specifica
Materiale o nome chimico Tirasemtiv
Forma fisica Solid
CAS 1005491-05-3
Colore Gray
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H14N4O
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Sinonimo CK-2017357
Informazioni di solubilità DMSO : 10.91 mg/mL (47.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C(CC)CC)C2=NC(C#C)=CN=C2N1
Molecular Weight (g/mol) 230.27
Peso formulazione 230.27
Percent Purity 99.83%
Grado Research
Research purposes only