Learn More
Tirasemtiv, TRC
Codice prodotto. 30453871
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30453871 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30453871 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT44670025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tirasemtiv
CAS 1005491-05-3
Formula molecolare C12H14N4O
Quantità 25 mg
Sinonimo 1-(1-Ethylpropyl)-6-ethynyl-1,3-dihydro-2H-imidazo[4,5-b]pyrazin-2-one, CK 2017357
InChI Formula InChI=1S/C12H14N4O/c1-4-8-7-13-10-11(14-8)16(12(17)15-10)9(5-2)6-3/h1,7,9H,5-6H2,2-3H3,(H,13,15,17)
SMILES N#CCCCC#N
IUPAC Name 5-ethynyl-3-pentan-3-yl-1H-imidazo[4,5-b]pyrazin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 230.27
Peso formulazione 230.1168