Learn More
Tiron, Indicator, Solstice
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tiron |
| Punto di fusione | 300°C |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula lineare | (OH)2C6H2(SO3Na)2 · H2O |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Colore | Violet to White |
| Informazioni di solubilità | 1350g/L |
| pH | 5.0 |
| Quantità | 100 g |
| Forma fisica | Solid |
| Vedi altri risultati |