Learn More
Tiron™
Codice prodotto. 10552581 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10552581 25 g Glass bottle 25g
10052060 100 g Glass bottle 100g
10378793 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10552581 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 174140250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 149-45-1 | C6H10Na2O8S2 | 320.238 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 149-45-1
Formula molecolare C6H10Na2O8S2
Molecular Weight (g/mol) 320.238
Numero MDL MFCD00149531
InChI Key HEOKHLCODUWALT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acid, disodium salt monohydrate
PubChem CID 131674010
IUPAC Name 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonic acid;molecular hydrogen;sodium
SMILES [HH].[HH].C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)O)O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Tiron™
Punto di fusione >300.0°C
Formula lineare (HO)2C6H2(SO3Na)2·H2O
Beilstein 11, 297
Indice di Merck 15, 9621
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble.
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 332.21
Perdita all'essiccatura 4% to 6% (typically)
Imballaggio Glass bottle
Colore White
Quantità 25 g
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid, disodium salt monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid, disodium salt monohydrate