Learn More
Tiropramide Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30457178
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457178 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457178 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT44690025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tiropramide Hydrochloride
CAS 53567-47-8
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C28 H41 N3 O3 . Cl H
Quantità 25 mg
Sinonimo Benzenepropanamide','α-(benzoylamino)-4-[2-(diethylamino)ethoxy]-N,N-dipropyl-','hydrochloride (1:1), Benzenepropanamide','α-(benzoylamino)-4-[2-(diethylamino)ethoxy]-N,N-dipropyl-','monohydrochloride (9CI), Benzenepropanamide','α-(benzoylamino)-4-[2-(diethylamino)ethoxy]-N,N-dipropyl-','monohydrochloride','(±)-, Alfospas, Maiorad, Tiromid, Tiropramide hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C28H41N3O3.ClH/c1-5-18-31(19-6-2)28(33)26(29-27(32)24-12-10-9-11-13-24)22-23-14-16-25(17-15-23)34-21-20-30(7-3)8-4;/h9-17,26H,5-8,18-22H2,1-4H3,(H,29,32);1H
SMILES Cl.CCCN(CCC)C(=O)C(Cc1ccc(OCCN(CC)CC)cc1)NC(=O)c2ccccc2
IUPAC Name N-[3-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-1-(dipropylamino)-1-oxopropan-2-yl]benzamide;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 504.1
Peso formulazione 503.2915
Percent Purity >95