Learn More
Bel Art™ Rack per fiasche per colture tissutali
Codice prodotto. 11722016
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
5
12
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Dimensione della confezione
11722016 12 Pezzo
11732016 5 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11722016 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore F189700001
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 19-10-2026
Evitano che le fiasche si ribaltino l'una sull'altra (il cosiddetto 'effetto domino')
  • Questi rack in polipropilene possono contenere fiasche per colture di tessuti da 25 cc, 75 cc, da 50 a 75 ml o da 250 a 260 ml o di misure analoghe in posizione verticale
  • Fori rettangolari nelle piastre superiore e centrale stabilizzano le fiasche impedendone il ribaltamento
  • Facile organizzazione delle fiasche per migliorare le lavorazioni ed evitare errori nella raccolta di terreni usati, nella sostituzione dei terreni, nel lavaggio del monostrato cellulare, nella tripsinizzazione e nella semina delle cellule
  • I manici su ciascuna estremità facilitano la manipolazione dei rack e consentono il trasporto sicuro delle fiasche all'incubatore
  • Autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
Specifica
Autoclavabile
Colore White
Capacità 12 fiasche
Materiale Polipropilene
Posizioni 12
Forma Rettangolare
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fiasca per colture di tessuti a lato piatto da 50 a 75 ml
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 121 °C
Dimensioni (L x P x A) 23 x 13.7 x 10.7 cm (9.1 x 5.4 x 4.2 in)
Lunghezza (sistema metrico) 230 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.2 pollici
Product Type Rack, fiasca
Ripiani 3 Tiers
Altezza (sistema metrico) 10.7 cm
Larghezza (sistema metrico) 137 mm