Learn More
R&D Systems™ Tissue Glue Kit
Codice prodotto. 18620494 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18620494 50 mL 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18620494 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP312174
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.96€
    575.40€ / 1 sets
    Risparmia 100.56€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 50 mL
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Linea di prodotti Novus