Learn More
Kimberly-Clark™ Veline facciali Scott™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12628835
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
215 x 186 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
12628835 215 x 186 mm pezzi 2100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12628835 Fornitore Kimberly-Clark™ N. del fornitore 8837
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Veline di carta a 2 veli, colore bianco. Erogati da una scatola porta fazzoletti piatta progettata per adattarsi alla maggior parte degli ambienti. Con marchio Ecolabel dell'Unione Europea. Certificato FSC e riciclato al 100%. Compatibile con il dispenser 7820.
  • Pacco porta veline progettato per adattarsi alla maggior parte degli ambienti
  • 100% materiale riciclato
  • Prodotto con legno certificato FSC (Forest Stewardship Council). Con marchio Ecolabel dell'Unione Europea
  • Pacco stand alone o utilizzabile con Kimberly-Clark Professional™ dispenser panni a Parete (codice prodotto 7820)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Carta tessuto
Lunghezza (sistema imperiale) 8.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 215 mm
Larghezza (sistema imperiale) 7.3 in.
Larghezza (sistema metrico) 215 mm
Materiale Paper
Colore Bianco
Dimensioni (L x P) 215 x 186 mm
Da utilizzare con (applicazione) For reliability in locations that demand consistency, quality and value
Quantità confezione Confezione da 100
Strato 2-ply