Learn More
Sonics Materials™ Punta sostituibile in lega di titanio
Codice prodotto. 10364882
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
13 mm
19 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
10364882 13 mm Pezzo
10374882 19 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10364882 Fornitore Sonics Materials™ N. del fornitore 6300406
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Robust reliable replacement tip for probe that is fabricatedfrom titanium alloy Ti-6Al-4V and is autoclavable.
  • The replaceable tip for probe Part No. 630-0560 is fabricated
  • from titanium alloy Ti-6Al-4V and is autoclavable
  • Diameter: 1⁄2" (13 mm)
  • Thread: 1⁄4 - 20
  • Part No. 630-0406
  • Low volume continuous flow
Specifica
Product Type Puntale sostituibile
Diametro (sistema metrico) 13 mm
Materiale Lega di titanio
Quantità confezione 1 ciascuno