Learn More
Titanium boride, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11391139
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11391139 250 g 250g
11381139 50 g 50g
11371139 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11391139 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011364.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Titanium boride is used in seals wear parts and cutting tools. It is used to make ballistic armour due to its high hardness. It is used to constitute composite materials in which the presence of the material serves to increase strength and fracture toughness of the matrix.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12045-63-5
Formula molecolare B2Ti
Molecular Weight (g/mol) 69.487
Numero MDL MFCD00049595
InChI Key QYEXBYZXHDUPRC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo titanium boride,
PubChem CID 131664302
IUPAC Name boron;titanium
SMILES [B].[B].[Ti]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium Boride
Punto di fusione 3225°C
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Densità 4.38
Informazioni di solubilità Soluble in hydrogen peroxide and sulfuric acid.
Peso formulazione 69.5