Learn More
Thermo Scientific™ Titanium Buckets for SureSpin™ 632 rotor
Codice prodotto. 16644884
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
17 mL
38.5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità unitSize
16644884 38.5 mL pezzi 6
16634884 17 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16644884 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75003037
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with SureSpin™ 632 rotor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) SureSpin 632
Capacità 38.5 mL
Materiale Titanium
Quantità 6/Pk.