Learn More
Titanium foil, 0.032mm (0.0013in) thick, annealed, 99.7% (metals basis)
Codice prodotto. 11338757
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
23 x 25 cm
23 x 100 cm
23 x 500 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11338757 23 x 100 cm Pezzo
11328757 23 x 25 cm Pezzo
11348757 23 x 500 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11338757 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 035881.WG
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Form: Approx. 8.3g/23 x 25cm | CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-32-6
Formula molecolare Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
Numero MDL MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium
Colore Silver to Gray
Nota nome Annealed
Punto di fusione 1660°C
Punti di ebollizione 3287°C
Aspetto Silver Gray foil
Densità 4.506 g/cm3
Quantità 23 x 100 cm
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.7% (Metals basis)
Forma Foil