Learn More
Titanium foil, 0.74mm (0.029in) thick, annealed, 99.4+% (metals basis)
Codice prodotto. 15445895
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 x 300 mm
300 x 1000 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15445895 300 x 1000 mm Pezzo
15435895 200 x 300 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15445895 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 000029.ZP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-32-6
Formula molecolare Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
Numero MDL MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium foil
Colore Gray
Nota nome 0.74mm (0.029 in.) thick, Annealed
Quantità 300 x 1000 mm
Odore Odorless
Peso ≈200g/200x300mm
Forma Foil
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity ≥99.4%