Learn More
Alfa Aesar™ Titanium gauze, 40 mesh woven from 0.127mm (0.005 in.) dia. wire
Marca:  Alfa Aesar™ 040920.GT
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7440-32-6 Peso : 0.01000kg
Quantità 150 x 150mm
Codice prodotto. 11305217
  • 278.00€ / Pezzo
Spedizione stimata
15-10-2020
Aggiungi al carrello
Specifica
Identificatori chimici
7440-32-6
47.867
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
23963
titanium
Ti
MFCD00011264
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CHEBI:33341
[Ti]
Specifica
Titanium gauze
Woven from 0.127mm (0.005 in.) dia. wire
Ti
40 Mesh
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
titanium
47.867
CHEBI:33341
150 x 150mm
7440-32-6
MFCD00011264
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
[Ti]
Odorless
23963
Wire Cloth
Videos
SDS Documenti