Learn More
Titanium(IV) 2-ethylhexanoate, 97%
Codice prodotto. 11425390
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11425390 100 g 100g
11435390 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11425390 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044602.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3645-34-9 | C32H60O8Ti | 620.69 g/mol
Titanium(IV) 2-ethylhexanoate acts as a coupling agent to improve the adhesion of the fiber and resin in Kevla-phenolic composites. It is used as a catalyst in the polymerization of cyclic poly(butylene terephthalate) oligomers for composite applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3645-34-9
Formula molecolare C32H60O8Ti
Molecular Weight (g/mol) 620.69
Numero MDL MFCD05663781
InChI Key GDKAXSGMPFSRJY-UHFFFAOYNA-J
Sinonimo titanium iv 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, titanium 4+ salt, titanium ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, titanium 4+ salt 4:1, 2-ethylhexanoate; titanium 4+, titanium iv 2-ethylhexanoate 100g, tetrakis 2-ethylhexanoic acid titanium iv salt, titanium 4+ tetrakis 2-ethylhexanoate
PubChem CID 6451578
IUPAC Name 2-ethylhexanoate;titanium(4+)
SMILES [Ti+4].CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium (IV) 2-ethylhexanoate
Odore Odorless
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Immiscible with water. Miscible with ethyl acetate.
Peso formulazione 623.75
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Titanium(IV) 2-ethylhexanoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Titanium(IV) 2-ethylhexanoate