Learn More
Titanium(IV) bromide, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 230.0°C |
| Materiale o nome chimico | Titanium(IV) bromide |
| Punto di fusione | 39.0°C |
| Quantità | 5 g |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (Argentometry) |
| Formula lineare | TiBr4 |
| Indice di Merck | 15,9633 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in absolute ether and absolute alcohol |
| Peso formulazione | 367.5 |
| Percent Purity | 98% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Titanium(IV) bromide
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.