Learn More
Titanium(IV) chloride, 0.09M solution in 20% HCl, AcroSeal™
Codice prodotto. 10205214 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 10205214
Marca: Thermo Scientific Acros 428351000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7550-45-0 | Cl4Ti | 189.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium(IV) chloride
CAS 7550-45-0, 7647-01-0, 7732-18-5
Colore Colorless to Yellow
Forma fisica Solution
Quantità 100 mL
Formula molecolare Cl4Ti
Numero MDL MFCD00011267
Indice di Merck 15, 9634
Sinonimo titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
InChI Key XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
IUPAC Name titanio(4+); tetracloruro
Molecular Weight (g/mol) 189.71
PubChem CID 160960
Peso formulazione 189.71
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.08 to 0.10M
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 1.099
Densità 1.0990g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Titanium(IV) chloride, 0.09M solution in 20% HCl
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.