Learn More
Alfa Aesar™ Titanium(IV) chloride, 1M soln. in toluene
Codice prodotto. 15424447
Click to view available options
Quantità:
100mL
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 15424447
Marca: Alfa Aesar™ H31808.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Applications
Activates pyrrolidines for improved conversion, via a modified Bouveault reaction, to the corresponding α,α-dimethylamines
Solubility
Reacts with water.
Notes
Moisture Sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium(IV) chloride
CAS 7550-45-0
Quantità 100mL
Formula molecolare Cl4Ti
Formula lineare TiCl4
Numero MDL MFCD00011267
Numero UN UN2924
Punto d'infiammabilità 8°C (46°F)
Sinonimo titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
InChI Key XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
IUPAC Name titanium(4+);tetrachloride
Molecular Weight (g/mol) 189.667
PubChem CID 160960
Peso formulazione 189.69