Learn More
Titanium(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane, AcroSeal™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Titanium(IV) chloride |
| Nota nome | 1M Solution in Dichloromethane |
| CAS | 7550-45-0, 75-09-2 |
| Colore | Brown to Yellow |
| Forma fisica | Solution |
| Quantità | 100 mL |
| Formula molecolare | Cl4Ti |
| Numero MDL | MFCD00011267 |
| Indice di Merck | 15, 9634 |
| Sinonimo | titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Titanium(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H331-Tossico se inalato.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.