Learn More
Titanium(IV) chloride, 99.9%
Codice prodotto. 10184210 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
Imballaggio:
Flacone in vetro
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10184210 100 mL Glass bottle 100mL
10767841 250 mL Flacone in vetro 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10184210 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 197231000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7550-45-0 | Cl4Ti | 189.667 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7550-45-0
Numero MDL MFCD00011267
InChI Key XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
PubChem CID 160960
IUPAC Name titanio(4+); tetracloruro
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Specifica
Punti di ebollizione 136.5°C
Materiale o nome chimico Titanium(IV) chloride
Punto di fusione -24.0°C
Colore Yellow
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
Intervallo percentuale saggio 99.85% min
Formula molecolare Cl4Ti
Formula lineare TiCl4
Fieser 01,1169; 02,414; 03,291; 04,507; 05,671; 06,590; 07,370; 08,483; 09,468; 10,401; 11,337; 12,94; 13,6; 14,111; 15,317; 16,332; 17,344
Indice di Merck 15, 9634
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts forming hcl. Other solubilities: miscible with cold cond. hcl, soluble in alcohol (reacts, forming hcl), miscible with aliphatic hydrocarbons and, chlorinated aliphatic hydrocarbons
Molecular Weight (g/mol) 189.71
Peso formulazione 189.71
Percent Purity 99.9%
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.72
Densità 1.7200g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Titanium(IV) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.