Learn More
Titanium(Iv) Chloride, ReagentPlus™, 99.9% trace metals basis, Honeywell™
Catalog Number 15651840
Click to view available options
Quantità:
200 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Reagent Grade, 99.9% trace metals basis
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punti di ebollizione 136.4°C
Materiale o nome chimico Titanium(IV) Chloride
Punto di fusione -24°C
CAS 7550-45-0
Colore Colorless to Yellow
Forma fisica Liquid
Quantità 200 g
Formula molecolare Cl4Ti
Formula lineare TiCl4
Numero MDL MFCD00011267
Numero UN UN1838
Sinonimo titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
InChI Key XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
IUPAC Name titanium(4+);tetrachloride
Molecular Weight (g/mol) 189.667
PubChem CID 160960
Peso formulazione 189.68g/mol
Percent Purity 99.9% (trace metals basis)
Grado ReagentPlus™
Imballaggio Glass Bottle
Pressione del vapore 9.6mmHg (20°C), 50mmHg (55°C)
Densità 1.73g/mL at 20°C