Learn More
Titanium(Iv) Dioxide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10695502 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10695502 500 g Recipiente per polveri in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10695502 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore T/1900/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punti di ebollizione 2900°C
Punto di fusione 1855°C
CAS 13463-67-7
Colore White
pH 3.5 to 4.5
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare O2Ti
Numero MDL MFCD00011269 MFCD00210650
Sinonimo titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
InChI Key GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Ti]=O
IUPAC Name dioxotitanium
Molecular Weight (g/mol) 79.87
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
Peso formulazione 79.88g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica