Learn More
Titanium(IV) ethoxide, 33-35% TiO2
Codice prodotto. 11934151 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11934151 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10531091 50 g Bottiglia in vetro 50g
10072840 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11934151 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 223760010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3087-36-3 | C8H20O4Ti | 228.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3087-36-3
Formula molecolare C8H20O4Ti
Molecular Weight (g/mol) 228.15
InChI Key JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo titanium iv ethoxide, ethyl titanate, titanium tetraethoxide, titanium ethoxide, tetraethyl titanate, titanium iv ethanolate, titanium 4+ tetraethanolate, titanium 4+ ethanolate
PubChem CID 76524
IUPAC Name ethanolate;titanium(4+)
SMILES CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Ti+4]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium(IV) ethoxide
Punto di fusione -40.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0900g/mL
Punti di ebollizione 150.0°C to 152.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 33°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Ti(OC2H5)4
Indice di rifrazione 1.5050 to 1.5070
Quantità 1 kg
Beilstein 01,III,1338
Gravità specifica 1.09
Informazioni di solubilità Solubility in water: hydrolysis.
Viscosità 60-80 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 228.15
Percent Purity 33-35% TiO2
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Titanium(IV) ethoxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.