Learn More
Titanium(IV) ethoxide
Codice prodotto. 10043730 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10043730 50 g Bottiglia in vetro 50g
10207023 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10043730 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 312540500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3087-36-3 | C8H20O4Ti | 228.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3087-36-3 , 67-63-0
Formula molecolare C8H20O4Ti
Molecular Weight (g/mol) 228.15
Numero MDL MFCD00009071
InChI Key JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo titanium iv ethoxide, ethyl titanate, titanium tetraethoxide, titanium ethoxide, tetraethyl titanate, titanium iv ethanolate, titanium 4+ tetraethanolate, titanium 4+ ethanolate
PubChem CID 76524
IUPAC Name ethanolate;titanium(4+)
SMILES CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Ti+4]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium(IV) ethoxide
Nota nome Contains 5-15% Isopropanol
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0800g/mL
Punti di ebollizione 150.0°C to 152.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 29°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 85% min
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Ti(OC2H5)4
Indice di rifrazione 1.5033 to 1.5053
Quantità 50 g
Beilstein 01,III,1338
Gravità specifica 1.08
Informazioni di solubilità Solubility in water: hydrolysis.
Peso formulazione 228.15
Percent Purity 85%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Titanium(IV) ethoxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, titanium(4+) salt, Isopropyl alcohol