Learn More
Titanium(IV) fluoride, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 308430100
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7783-63-3 Peso : 0.06000kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : II
Quantità 10g
Imballaggio Plastic bottle
Codice prodotto. 10003700
  • 29.80€ / 10g
Stock EU 3
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Lewis acid
Specifica
Identificatori chimici
7783-63-3
TiF4
123.89
MFCD00042545
Specifica
Titanium(IV) fluoride
99%
TiF4
15, 9635
123.89
99%
White
7783-63-3
TiF4
MFCD00042545
123.89
Powder and/or Chunks
Plastic bottle
10g
Videos
SDS Documenti