Learn More
Titanium(IV) isopropoxide, 98+%
Codice prodotto. 10144020 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10144020 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10792041 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10164953 1 L Bottiglia in vetro 1L
11934611 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10144020 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 194700050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 546-68-9 | C12H28O4Ti | 284.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 546-68-9
Formula molecolare C12H28O4Ti
Molecular Weight (g/mol) 284.26
InChI Key VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo titanium tetraisopropanolate, titanium iv isopropoxide, tetraisopropyl orthotitanate, titanium isopropoxide, titanium tetraisopropylate, titanium isopropylate, ti isopropylate, tetraisopropoxytitanium iv, isopropyl orthotitanate, tetraisopropyl titanate
PubChem CID 11026
IUPAC Name propan-2-olate;titanium(4+)
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ti+4]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium(IV) isopropoxide
Punto di fusione >15.0°C
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 240.0°C
Punto d'infiammabilità 46°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 16.6 to 17.3% (Ti)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Ti[OCH(CH3)2]4
Indice di rifrazione 1.4654 to 1.4684
Quantità 5 mL
Beilstein 01,II,382
Fieser 11,92; 12,90; 13,13; 14,61; 15,308; 16,54; 17,347
Indice di Merck 15,9636
Gravità specifica 0.95
Informazioni di solubilità Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viscosità 4.3 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 284.26
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Titanium(IV) isopropoxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.