Learn More
Titanium(IV) methoxide, 95%
Codice prodotto. 11334899
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11334899 25 g 25g
11344899 100 g 100g
11354899 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11334899 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 077137.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 992-92-7 | Ti(OCH3)4·(CH3OH)x, x<1
Titanium(IV) methoxide is used for the preparation of polyoxotitanates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 992-92-7
Formula molecolare Ti(OCH3)4·(CH3OH)x, x<1
Numero MDL MFCD00014883
Sinonimo tetramethyl titanate, titanium tetramethoxide, titanium iv methoxide, methanolate; titanium 4+, titanium tetra methanolate, methanol, titanium 4+ salt, titanium methoxide, methanol, titanium 4+ salt 4:1, titanium 4+ tetrakis methoxide, titanium 4+ ion tetrakis methoxide
Specifica
Punti di ebollizione >243°C (52mmHg)
Materiale o nome chimico Titanium (IV) methoxide
Punto di fusione 200°C to 210°C
Forma fisica Granular/Lump
Quantità 25 g
Numero UN UN3181
Punto d'infiammabilità 48°C (118°F)
Informazioni di solubilità Slightly soluble in organic solvents.
Percent Purity 95%
Sensibilità Moisture sensitive