Learn More
Titanium(IV) methylphenoxide, tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11433780
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
10g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11433780 1 kg 1kg
11423780 10 g 10g
11413780 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11433780 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 089454.A1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28503-70-0
Formula molecolare C28H28O4Ti
Numero MDL MFCD00061534
Sinonimo Titanium(IV) cresylate
Specifica
Punti di ebollizione 230°C to 240°C (0.01mmHg)
Materiale o nome chimico Titanium (IV) methylphenoxide
Punto di fusione -36°C
Colore Red
Forma fisica Liquid
Quantità 1 kg
Punto d'infiammabilità 66°C (150°F)
Peso formulazione 476.43
Grado Caratteristiche
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 1.055 g/mL