Learn More
Titanium(IV) n-butoxide, 98+%
Codice prodotto. 10521281 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
250g
2kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10521281 250 g Bottiglia in vetro 250g
10216470 500 g Bottiglia in vetro 500g
10104900 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10782261 2 kg Bottiglia in vetro 2kg
15204694 10 kg Plastic Drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10521281 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 223192500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5593-70-4 | C16H36O4Ti | 340.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5593-70-4
Formula molecolare C16H36O4Ti
Molecular Weight (g/mol) 340.35
Numero MDL MFCD00009433
InChI Key FPCJKVGGYOAWIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butyl titanate, butan-1-ol; titanium, titanium n-butoxide, tetrabutyl orthotitanate, tetrabutyl titanate, 1-butanol; titanium, tetra butyl orthotitanate, tetrabutyl ortho-titanate
PubChem CID 25203927
IUPAC Name butan-1-ol;titanium
SMILES CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Ti]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium(IV) n-butoxide
Nota nome 99%
Punto di fusione -75°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9900g/mL
Punti di ebollizione 310.0°C to 314.0°C
Punto d'infiammabilità 47°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Ti[O(CH2)3CH3]4
Indice di rifrazione 1.486
Quantità 250 g
Gravità specifica 0.99
Informazioni di solubilità Solubility in water: rapidly hydrolized by water. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosità 50-80 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 340.35
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Titanium(IV) n-butoxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.