Learn More
Titanium(IV) n-butoxide, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-200627
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic Drum
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
5593-70-4
C16H36O4Ti
340.35
MFCD00009433
FPCJKVGGYOAWIZ-UHFFFAOYSA-N
butyl titanate, butan-1-ol; titanium, titanium n-butoxide, tetrabutyl orthotitanate, tetrabutyl titanate, 1-butanol; titanium, tetra butyl orthotitanate, tetrabutyl ortho-titanate
25203927
butan-1-ol;titanium
CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Ti]
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
5593-70-4
C16H36O4Ti
340.35
MFCD00009433
FPCJKVGGYOAWIZ-UHFFFAOYSA-N
butyl titanate, butan-1-ol; titanium, titanium n-butoxide, tetrabutyl orthotitanate, tetrabutyl titanate, 1-butanol; titanium, tetra butyl orthotitanate, tetrabutyl ortho-titanate
25203927
butan-1-ol;titanium
CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Ti]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lewis acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Titanium(IV) n-butoxide
Nota nome 99%
Punto di fusione -75°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9900g/mL
Punti di ebollizione 310.0°C to 314.0°C
Punto d'infiammabilità 47°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare Ti[O(CH2)3CH3]4
Indice di rifrazione 1.486
Quantità 250 g
Gravità specifica 0.99
Informazioni di solubilità Solubility in water: rapidly hydrolized by water. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosità 50-80 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 340.35
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Titanium(IV) n-butoxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.