Learn More
Titanium(IV) n-butoxide, 99+%
Codice prodotto. 15482957
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
Codice prodotto. 15482957
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 077124.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5593-70-4 | C16H40O4Ti | 344.359 g/mol
Titanium(IV) n-butoxide is used in the preparation of nanosized titania powders in the anatase form and ferroelectric bismuth titanate thin films. It is also used as intermediates, paint additives, coating additives, processing aids and as process regulators. It is involved in the preparation of nanocrystalline titanium dioxide powders at room temperature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5593-70-4
Formula molecolare C16H40O4Ti
Molecular Weight (g/mol) 344.359
Numero MDL MFCD00009433
InChI Key FPCJKVGGYOAWIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butyl titanate, butan-1-ol; titanium, titanium n-butoxide, tetrabutyl orthotitanate, tetrabutyl titanate, 1-butanol; titanium, tetra butyl orthotitanate, tetrabutyl ortho-titanate
PubChem CID 25203927
IUPAC Name butan-1-ol;titanium
SMILES CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Ti]
Specifica
Punti di ebollizione 310°C to 314°C
Materiale o nome chimico Titanium (IV) n-butoxide
Punto di fusione -55°C
Colore Yellow
Forma fisica Liquid
Quantità 500 g
Formula lineare Ti[O(CH2)3CH3]4
Numero UN UN2924
Beilstein 4148236
Punto d'infiammabilità 41°C (170°F)
Informazioni di solubilità Miscible with aliphatic,aromatic,chlorinated and oxygenated solvents.
Peso formulazione 340.36
Percent Purity ≥99%
Odore Alcohol-like
Indice di rifrazione 1.49
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.998 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Titanium(IV) n-butoxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Butyl titanate