Learn More
Titanium(IV) oxide, 98+%, anatase powder
Codice prodotto. 10122392 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10122392 1 kg Flacone in plastica 1kg
10328590 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10122392 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 213580010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13463-67-7 | O2Ti | 79.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13463-67-7
Formula molecolare O2Ti
Molecular Weight (g/mol) 79.87
Numero MDL MFCD00011269 MFCD00210650
InChI Key GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC Name dioxotitanium
SMILES O=[Ti]=O
Specifica
Punti di ebollizione 2900.0°C
Materiale o nome chimico Titanium(IV) oxide
Punto di fusione 1855.0°C
Nota nome 99%
Colore White
pH 7.3 to 8.3 (aq. suspension)
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 98% min
Formula lineare TiO2
Indice di Merck 15, 9628
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot concentrated h2so4 and hf
Peso formulazione 79.88
Percent Purity ≥98%
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 4.23
Densità 4.2300g/mL