Learn More
Titanium(IV) oxide, 99.999%, (trace metal basis), predominantly rutile, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10236970 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10236970 5 g Glass bottle 5g
10698884 1 g Glass bottle 1g
11944151 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10236970 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 194340050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13463-67-7 | Molecular Formula: O2Ti | Molecular Weight: 79.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13463-67-7
Formula molecolare O2Ti
Molecular Weight (g/mol) 79.87
Numero MDL MFCD00011269 MFCD00210650
InChI Key GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC Name dioxotitanium
SMILES O=[Ti]=O
Specifica
Punti di ebollizione 2900.0°C
Materiale o nome chimico Titanium(IV) oxide
Punto di fusione 1855.0°C
Nota nome 99.999%
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 4.23
Intervallo percentuale saggio 99.999%
Densità 4.2300g/mL
Formula lineare TiO2
Indice di Merck 15,9628
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot concentrated h2so4 and hf
Peso formulazione 79.88
Percent Purity 99.999%
Grado Base per metalli in tracce