Learn More
Titanium(IV) oxide, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., USP, 99 to 100.5%, Solstice
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Titanium(Iv) Oxide |
| Nota nome | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 250 g |
| Densità | 4.26g/mL at 25°C |
| Formula lineare | TiO2 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Peso formulazione | 79.87g/mol |
| Percent Purity | 99 to 100.5% |
| Grado | puriss. |