Learn More
Titanium(IV) oxide, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., USP, 99 to 100.5%, Solstice
Codice prodotto. 15661390
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25kg
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15661390 6 x 1 kg pezzi 6
15641390 250 g 250g
15631390 1 kg 1kg
15651390 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15661390 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 140276X1KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    494.00€
    454.95€ / pezzi 6
    Risparmia 39.05€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-02-2027
Aggiungi al carrello
Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, 99-100.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13463-67-7
Formula molecolare O2Ti
Molecular Weight (g/mol) 79.87
Numero MDL MFCD00011269 MFCD00210650
InChI Key GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC Name dioxotitanium
SMILES O=[Ti]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium(Iv) Oxide
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Forma fisica Powder
Quantità 6 x 1 kg
Densità 4.26g/mL at 25°C
Formula lineare TiO2
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 79.87
Percent Purity 99.0 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grado puriss.