Learn More
Titanium(Iv) Oxide, ReagentPlus™, Honeywell™
Codice prodotto. 15601390 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
25 kg
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15601390 1 kg 1kg
15611390 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15601390 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 140211KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13463-67-7
Formula molecolare O2Ti
Molecular Weight (g/mol) 79.87
Numero MDL MFCD00011269 MFCD00210650
InChI Key GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC Name dioxotitanium
SMILES O=[Ti]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium(Iv) Oxide
Quantità 1 kg
Formula lineare TiO2
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 79.87g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado ReagentPlus
Densità 4.26g/mL at 25°C