Learn More
Titanium(IV) oxide, rutile, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11316948
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11316948
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014631.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1317-80-2 | O2Ti | 79.87 g/mol
Titanium(IV) oxide is used in paints, plastics, paper, and foods. It is used as a UV-resistant material. It shows useful applications in earth sciences. It is also useful in quantitative provenance studies. It is also useful for the photocatalytic applications. It is also useful in high temperature superconducting resonators. It is also used as a material in the memristor, a new electronic circuit element. It can be used for solar energy conversion based on dye, to cleave protein that contains the amino acid proline polymer, quantum dot sensitized nanocrystalline TiO2 solar cells using conjugated polymers as solid electrolytes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1317-80-2
Formula molecolare O2Ti
Molecular Weight (g/mol) 79.87
Numero MDL MFCD00011269,MFCD00210650
InChI Key GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC Name dioxotitanium
SMILES O=[Ti]=O
Specifica
Punti di ebollizione 2500°C to 3000°C
Materiale o nome chimico Titanium(IV) oxide
Punto di fusione 1830°C to 1850°C
Nota nome Rutile
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Indice di Merck 14,9472
Informazioni di solubilità Soluble in hot concentrated sulfuric acid,in hydrofluoric acid and alkali. Insoluble in water.
Peso formulazione 79.9
Percent Purity 99.99%
Odore Odorless
Densità 4.23 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Titanium(IV) oxide, rutile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Rutile