Learn More
Titanium(IV) oxide, rutile, single crystal, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
1 Ea.
Förpackningsstorlek
Pezzo
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
Specifikationer
| Materiale o nome chimico | Titanium(IV) oxide, rutile |
| Nota nome | Single crystal, 0.5mm thick x 10mm x 10mm |
| CAS | 1317-80-2 |
| Quantità | 1 Ea. |
| Formula molecolare | O2Ti |
| Numero MDL | MFCD00011269,MFCD00210650 |
| Sinonimo | titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance |
| InChI Key | GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=[Ti]=O |
| IUPAC Name | dioxotitanium |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering