Learn More
Titanium(IV) tert-butoxide, 98%
Codice prodotto. 10441402 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10441402 5 g Bottiglia in vetro 5g
10441592 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10441402 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 344000050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3087-39-6 | C16H36O4Ti | 340.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3087-39-6
Formula molecolare C16H36O4Ti
Molecular Weight (g/mol) 340.33
Numero MDL MFCD00040554
InChI Key GRWPYGBKJYICOO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-px6yr1s99s, px6yr1s99s, titanium iv tert-butoxide, titanium tetra-tert-butoxide, titanium tert-butoxide, titanum tetra t-butoxide, tetra-tert-butoxytitanium iv, titanium 4+ 2-methylpropan-2-olate
PubChem CID 6451515
SMILES [Ti+4].CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium(IV) tert-butoxide
Colore Colorless
Densità 0.8893g/mL
Punti di ebollizione 160.0°C to 165.0°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 47°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Ti[OC(CH3)3]4
Quantità 5 g
Beilstein 01, IV, 1613
Gravità specifica 0.8893
IUPAC Name titanium(4+) tetrakis(2-methylpropan-2-olate)
Peso formulazione 340.33
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Titanium(IV)tert-butoxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.