Learn More
Titanium nitride sputtering target, 76.2mm (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15464845
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15464845
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041112.KS
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium nitride sputtering target
Punto di fusione 2950°C
Nota nome 76.2mm (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
CAS 25583-20-4
Colore Gray
Forma fisica Hot Pressed Material
Quantità 1 Ea.
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula molecolare NTi
Numero MDL MFCD00049596
Sinonimo titanium nitride, titanium nitride tin, nitridotitanium, unii-6rw464feff, titannitrid, titaniumylidyneamine, titanium mononitride, titanium nitride, <3 mum, 6rw464feff, titanium nitride tin grade a
InChI Key NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N
SMILES N#[Ti]
IUPAC Name azanylidynetitanium
Molecular Weight (g/mol) 61.87
PubChem CID 93091
Peso formulazione 61.91
Percent Purity 99.5%
Densità 5.22 g/mL