Learn More
Cytiva Set di filtri in linea in titanio
Per cromatografia di biomolecole. Il kit di filtri in linea in titanio Cytiva può resistere alla maggior parte dei solventi organici e tamponi salini comunemente utilizzati in applicazioni di cromatografia.
Marca:  Cytiva 18-1120-94
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00090kg
Codice prodotto. 10230165
  • 103.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  •  Dimensione pori: 2 µ m
  • Le parti umide sono resistenti ai tamponi con solventi organici e sali comunemente utilizzati nella cromatografia delle biomolecole, ad eccezione dell'etilacetato al 100%, dell'esano al 100% e del tetraidrofurano al 100%
  • Materiale Titanio (Ti) 
Specifica
Specifica
1 ciascuno