Learn More
Titanium plate, 6.35mm (0.25in) thick, annealed, 100x100mm (3.9x3.9in), 99.7% (metals basis)
Codice prodotto. 15444885
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
5 Pc.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15444885 5 Pc. pezzi 5
15434885 1 Pc. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15444885 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042896.KJ
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-32-6
Formula molecolare Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
Numero MDL MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium plate
Nota nome 6.35mm (0.25 in.) thick, annealed, 100x100mm (3.9x3.9 in.)
Quantità 5 Pc.
Odore Odorless
Peso ≈286g/pc
Forma Plate
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.7%